PZ0298
PF-03084014 hydrobromide
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2S)-2-[[(2S)-6,8-Difluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenyl]amino]-N-[1-[2-[(2,2-dimethylpropyl)amino]-1,1-dimethylethyl]-1H-imidazol-4-yl]-pentanamide hydrobromide, Nirogacestat, PF 03084014 hydrobromide, PF 3084014 hydrobromide, PF-3084014 hydrobromide
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 1 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
FC1=C2C(CC[C@H](N[C@@H](CCC)C(NC3=CN(C(C)(C)CNCC(C)(C)C)C=N3)=O)C2)=CC(F)=C1.C
InChI
1S/C27H41F2N5O.CH4/c1-7-8-23(32-20-10-9-18-11-19(28)12-22(29)21(18)13-20)25(35)33-24-14-34(17-31-24)27(5,6)16-30-15-26(2,3)4;/h11-12,14,17,20,23,30,32H,7-10,13,15-16H2,1-6H3,(H,33,35);1H4/t20-,23-;/m0./s1
InChI 密鑰
GLEYBLZDOTUZJH-WCRWPNQISA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3