重要文件
PZ0199
Sigma-Aldrich
PD 0332991 羟乙基磺酸盐
≥98% (HPLC), powder, cyclin dependent kinases (CDK4, CDK6) inhibitor
同義詞:
6-乙酰基-8-环戊基-5-甲基-2 - [[5-(1-哌嗪基)-2-吡啶基]氨基]吡啶并[2,3-d]嘧啶-7(8H) - 酮2-羟基 - 乙磺酸(1:1), 帕博西尼羟乙基磺酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H29N7O2 · C2H6O4S
CAS號碼:
分子量::
573.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
產品名稱
PD 0332991 羟乙基磺酸盐, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 5 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OCCS(O)(=O)=O.CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O
InChI
1S/C24H29N7O2.C2H6O4S/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;3-1-2-7(4,5)6/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI 密鑰
LYYVFHRFIJKPOV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
應用
PD 0332991 羟乙基磺酸盐已被用于:
  • 孵育 MCF10A 细胞以验证细胞周期蛋白 D1 抑制自噬与细胞周期蛋白依赖性激酶活性有关
  • 作为细胞周期蛋白依赖性激酶 4 (CDK4) 抑制剂研究其在 果蝇中的抗惊厥属性
  • 模拟 5α-双氢睾酮 (DHT) 对 HPr-1AR 细胞周期进程和生长的抑制作用。
生化/生理作用
PD 0332991 可能作为化学致敏剂。它与抗雌激素类药物一起用于治疗乳腺癌。已知 PD 0332991 也具有抗肿瘤作用。
PD 0332991 是 CDK4 和 CDK6 的强效选择性抑制剂。
PD 0332991 是细胞周期蛋白依赖性激酶 CDK4 和 CDK6 的强效选择性抑制剂,在体外 IC 50 = 11 nM (CDK4) 和 16 nM (CDK6)。PD 0332991可诱导视网膜母细胞瘤 (Rb) 阳性肿瘤细胞的G1 期阻滞。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 CDK 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
其他說明
化学探针门户网站已对 PD0332991 进行了专家评审和推荐。欲了解更多信息,请访问化学探针门户网站上的 PD0332991 探针摘要
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kan Yaguchi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 504(1), 231-237 (2018-09-09)
Near-haploidy is observed in certain cancer types, but ploidy-dependent alterations in gene regulation in the haploid state remain elusive. Here, by comparative transcriptome analysis between human isogenic haploid and diploid cell lines, we found lowering of cyclin D2 level in
Seizure suppression through manipulating splicing of a voltage-gated sodium channel
Lin WH, et al.
Brain, 138(4), 891-901 (2015)
Claudio A Valenzuela et al.
Experimental cell research, 360(2), 390-396 (2017-09-28)
Targeting cyclin D-CDK4/6 kinase complexes has recently been shown to increase the survival of breast cancer patients with estrogen receptor positive breast tumors. Based on these outcomes, CDK4/6 inhibitors are currently being tested, alone o in combination with other drugs
Cyclin D1 Restrains Oncogene-Induced Autophagy by Regulating the AMPK-LKB1 Signaling Axis
Casimiro MC, et al.
Cancer Research, 77(13), 3391-3405 (2017)
Craig P Giacomini et al.
PLoS genetics, 9(4), e1003464-e1003464 (2013-05-03)
Gene fusions, like BCR/ABL1 in chronic myelogenous leukemia, have long been recognized in hematologic and mesenchymal malignancies. The recent finding of gene fusions in prostate and lung cancers has motivated the search for pathogenic gene fusions in other malignancies. Here
文章
CDKs