重要文件
P9170
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(γ-链特异性)-R- 藻红蛋白 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
Goat Anti-Human IgG (γ-chain specific)−R-PE
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
共軛
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
direct immunofluorescence: 1:16
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
亲和分离的抗原特异性抗体从山羊抗人IgG抗血清中获得,经免疫特异性纯化,根本上去除不与人IgG中γ-链特异性结合的所有山羊血清蛋白(包括免疫球蛋白)。山羊抗人IgG通过改良Kronick法标记Sigma R-藻红蛋白(产品编号P8912),并通过凝胶过滤色谱法去除未结合藻红蛋白
通过欧氏双扩散法(ODD)测定对人IgG γ-链的特异性。标记前,针对纯化人IgA、IgG、IgM、本周蛋白κ和本周氏λ骨髓瘤蛋白进行测试时,抗体制品对人IgM具有特异性
标记前,通过免疫电泳(IEP)鉴定抗体及其纯度在抗体制品的电泳后,对抗山羊IgG和抗山羊全血清的扩散形成单弧沉淀。
人IgG是糖蛋白抗体,含有两条相等的轻链和一对相同的重链。 IgG具有四种不同亚型,范围从IgG1到IgG4。这些抗体可调节机体对过敏和病原性感染的免疫反应。IgG 还与补体固定和自身免疫性疾病有关。
当针对纯化的人 IgA、IgG、IgM、本周蛋白κ 和λ 骨髓瘤蛋白进行测试时,抗人 IgG(γ-链特异性)-R-藻红蛋白抗体对人 IgG 具有特异性。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。由恒定(C)区域中的一个gamma(γ)重链组成。抗体的一级结构包含参与连接两条重链、连接重链和轻链的二硫键,以及链内残基。
免疫原
使用纯化的人IgG作为免疫原在山羊体内研制。
纯化人IgG
應用
直接免疫荧光标记人外周血淋巴细胞至少需要1:16的稀释度。该抗体可用于荧光激活细胞分选应用。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有0.1%mM EDTA、1mM 碘乙酰胺、1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
OPP Labeling Enables Total Protein Synthesis
Quantification in CHO Production Cell Lines at the
Single-Cell Level
Nagelreiter F, et al.
Biotechnology Journal, 13 (2018)
Soren U Nielsen et al.
Blood, 100(12), 4067-4073 (2002-10-24)
We have previously shown that bivalent human gamma1 CD3 monoclonal antibody (mAb) is ineffective at mediating lysis of human T cells with human complement. In this paper we have used genetic engineering and sulfur chemistry to prepare 2 types of
Jackson AL, NL Warner
Manual of Clinical Laboratory Immunology, 3 edition, 226-226 (1986)
Ingrid J G Burvenich et al.
mAbs, 8(4), 775-786 (2016-04-01)
IgG has a long half-life through engagement of its Fc region with the neonatal Fc receptor (FcRn). The FcRn binding site on IgG1 has been shown to contain I253 and H310 in the CH2 domain and H435 in the CH3
The use of phycobiliproteins as fluorescent labels in immunoassay.
M N Kronick
Journal of immunological methods, 92(1), 1-13 (1986-08-21)