重要文件
P6834
Sigma-Aldrich
单克隆抗 增殖细胞蛋白 Ki-67 小鼠抗
clone PP-67, ascites fluid
同義詞:
Anti-Ki-67
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PP-67, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using microwave-treated human tonsil sections
microarray: suitable
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MKI67(4288)
相關類別
一般說明
增殖标记物 Ki-67(MKI67-通过单克隆抗体鉴定的抗原)由一个磷酸肽结合叉头相关 (FHA) 结构域和氨基端蛋白磷酸酶 1 (PP1) 结合位点、中央区 16 个串联重复序列以及羧基端亮氨酸和精氨酸 (LR) 对组成。在细胞周期的所有活动期(G1、S、G2 和有丝分裂)均有表达。编码该蛋白的基因定位于人10号染色体。
增殖标记物 Ki-67(MKI67)由一个磷酸肽结合叉头相关 (FHA) 结构域和氨基端蛋白磷酸酶 1 (PP1) 结合位点、中央区 16 个串联重复序列以及羧基端亮氨酸和精氨酸 (LR) 对组成。在细胞周期的所有活动期均有表达。编码该蛋白的基因定位于人10号染色体。
特異性
在免疫印迹中与 Ki-67 核抗原(345 和 395 kDa,以及几种较低分子量蛋白)反应。该产品显示了与其他抗 Ki-67/MIB-1 试剂相似的免疫组织化学染色模式。它在冷冻人体组织和福尔马林固定、石蜡包埋组织中标记增殖细胞。成功标记常规福尔马林固定、石蜡包埋的人体组织需要微波加热恢复步骤。
免疫原
HeLa 细胞核制备。
應用
已成功使用该抗体的应用,相关同行评议论文如下。
免疫细胞化学(1 篇论文)
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下:
免疫细胞化学。
小鼠抗细胞增殖标记Ki-67单克隆抗体可用于免疫组化。
生化/生理作用
细胞增殖标记物Ki-67(MKI67-单抗识别抗原)是有丝分裂染色体外周的一部分,作为生物表面活性剂在核膜解体后维持单个有丝分裂染色体分散在细胞质中。它是乳腺癌和前列腺癌的预后指标。MKI67也是一种潜在的细胞增殖标志物。 Ki-67被视为腺样囊性癌的不良预后因素。
细胞增殖标记物Ki-67(MKI67)是有丝分裂染色体外周的一部分,作为生物表面活性剂在核膜解体后维持单个有丝分裂染色体分散在细胞质中。它是乳腺癌和前列腺癌的预后指标。MKI67也是一种潜在的细胞增殖标志物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
VEGF and Ki-67 overexpression in predicting poor overall survival in adenoid cystic carcinoma.
Park S, et al.
Cancer Research and Treatment : Official Journal of Korean Cancer Association, 48(2), 518-518 (2016)
Lei Zhan et al.
Molecular medicine reports, 16(1), 837-844 (2017-06-01)
MicroRNAs belong to a series of noncoding RNAs and have diverse roles in several biological processes. The association between aberrant microRNA expression and tumorigenesis is complex and remains to be fully elucidated. The present study investigated whether microRNA (miR) ‑526a
The Ki-67 protein: from the known and the unknown.
Scholzen T and Gerdes J
Journal of Cellular Physiology. Supplement (2000)
Sebastian Hoffmann et al.
Molecular and cellular endocrinology, 264(1-2), 74-81 (2006-11-15)
The anti-proliferative effect of retinoic acid (RA) has been documented for various tumors. Some 40% of patients with advanced and poorly differentiated thyroid cancer have been shown to respond to RA with increased uptake of radioiodine. It has been suggested
Ki67 labelling index: an independent predictor of progression in prostate cancer treated by radical prostatectomy.
Bubendorf L
The Journal of Pathology (1996)
文章
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.