Key Documents
P6749
Sigma-Aldrich
抗p53抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
clone PAb1801, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
, 抗 TRP53, 抗 转化相关蛋白 53
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PAb1801, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53 kDa
物種活性
human
濃度
~2 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total cell extract of A431 cells
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TP53(7157)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小鼠单克隆抗 p53 抗体(小鼠 IgG1 同种型)来源于杂交瘤PAb1801,该杂交瘤由重组人野生型 p53 免疫的 BALB/c 小鼠脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞(SP2细胞)融合产生。 小鼠单克隆抗 p53 抗体识别人 p53。
p53是一种在多种组织中表达的肿瘤抑制基因。它是一种四聚体核 DNA 结合磷蛋白。编码它的基因位于人类染色体7p13.1 和小鼠染色体11上。
應用
在小鼠中单克隆抗-p53-生物素抗体可用于蛋白印迹。
生化/生理作用
肿瘤抑制因子 p53 具有诱导细胞周期停滞的能力,并在 DNA 修复、衰老和细胞凋亡中发挥作用。它与猿猴空泡病毒 40(SV40) T 抗原和人乳头状瘤病毒 E6 蛋白结合。 p53 基因在各种癌症中发生突变,例如乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、结肠癌和肺癌。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
Yingji Jin et al.
Archives of pharmacal research, 41(4), 438-449 (2018-03-02)
There has been no attempt to apply protein-based markers of exfoliated cervical cells (ECCs) for primary screening of cervical cancer. In the present study, the levels of six tumor-associated protein [TAPs: Sialyl Lewis A (SLeA), Cancer Antigen 15-3 (CA 15-3)
Cell Cycle and Apoptosis
Bruna Pucci
Neoplasia, 2(4) (2000)
Wen Qiang Chen et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 293(5), H2836-H2844 (2007-08-21)
Atherosclerotic plaque rupture and thrombosis are the main causes of acute coronary syndrome. In the present study, we investigated whether ultrasound imaging and inflammatory parameters are predictive of plaque rupture in a newly established animal model. We developed a rabbit
Mitochondrial nucleoid clusters protect newly synthesized mtDNA during Doxorubicin- and Ethidium Bromide-induced mitochondrial stress
Lukas Alan
Toxicology and Applied Pharmacology, 302, 31-40 (2016)
文章
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.