Merck
全部照片(3)
重要文件
P4334
Sigma-Aldrich
抗-蛋白激酶 Cα 兔抗
whole antiserum
同義詞:
抗-PKCα
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.44
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
分子量
antigen 80 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
mouse, rat
技術
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using mouse NIH 3T3 fibroblast lysate
western blot: 1:50,000 using rat brain extract
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Prkca(18750)
rat ... Prkca(24680)
一般說明
PKC α 是一种蛋白激酶 C (76-93 kD)的异形体,属于丝氨酸/苏氨酸 (Ser/Thr) 蛋白激酶。它在组织中普遍表达,是成纤维细胞中 PKC 的主要异形体。PKC α 的刺激和过度表达提高了培养基中细胞的生长速度。抗-蛋白激酶C α 抗体可用于研究PKC α 在正常组织和肿瘤组织中的表达。它还可用于检测脑组织和细胞提取物中的 PKC α 同工酶。此外,它还可被用于化学发光检测系统,用于检测PKC α。兔抗-蛋白激酶 c α 抗体可与大鼠脑部提取或 NIH3T3 鼠成纤维细胞裂解的 PKC α (80 kD) 特异性反应。
抗-蛋白激酶Cα是通过使用一种与锁孔帽贝血蓝蛋白(KLH)偶联的合成肽作为免疫原而产生于兔中的。PKC是一种磷脂依赖性酶,可由磷脂1,2-二酰甘油(DAG)所激活,而DAG是由肌醇磷脂水解产生的一种细胞内第二信使,可对多种激素、生长因子和神经递质产生响应。
特異性
该抗体在免疫印迹中与大鼠脑提取物中的 PKCα 反应。用 PKCα 免疫肽(659-672)可特异性抑制染色。
免疫原
合成肽与 PKH 偶联,对应于大鼠 PKC α 的 C 端可变(V5)区的氨基酸。
應用
兔抗-蛋白激酶Cα 抗体可用于光学免疫细胞化学分析和免疫荧光标记。
抗-蛋白激酶C α 可用于免疫印迹和免疫组织化学。
生化/生理作用
蛋白激酶 C (PKC) 在导致细胞调节、细胞生长和分化、肿瘤发生以及神经传递调节的信号转导过程中发挥着重要的作用。PKC是一种磷脂依赖性酶,可由磷脂1,2-二酰甘油(DAG)激活,DAG是由肌醇磷脂水解产生的一种细胞内第二信使,可对多种激素、生长因子和神经递质产生响应。PKC 也是促进肿瘤生长的佛波酯的主要细胞受体。PKC 通过与特定的活化 C 激酶受体(RACKs)结合,并通过磷酸化几种细胞底物来发挥作用。过量表达和刺激 PKC α 会导致培养细胞的生长速度加快。抗-蛋白激酶C α 抗体可用于研究PKC α 在正常组织和肿瘤组织中的表达。
外觀
本产品为含有15mM 叠氮化钠防腐剂的液体
儲存和穩定性
需要连续使用时,可在 2-8℃ 下储存。对于更长期的储存,可以冷冻成工作等分试样。不建议重复冷冻和解冻,或储存在“无霜”冰箱中。如果长期储存时出现轻微混浊,使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The Rod Pathway of the Microbat Retina Has Bistratified Rod Bipolar Cells and Tristratified AII Amacrine Cells
Muller B, et al.
The Journal of Neuroscience, 33(3), 1014-1023 (2013)
Protein kinase C, an elusive therapeutic target?
Mochly-Rosen D, et al.
Nature Reviews Drug Discovery, 11(12), 937-937 (2012)
Cone photoreceptors and potential UV vision in a subterranean insectivore, the European mole
Gloosmann M, et al.
Journal of Vision, 8(4), 23-23 (2008)
Islet-1 Controls the Differentiation of Retinal Bipolar and Cholinergic Amacrine Cells
Elshatory Y, et al.
The Journal of Neuroscience, 27(46), 12707-12720 (2007)
K Almholt et al.
The Biochemical journal, 337 ( Pt 2), 211-218 (1999-01-12)
The alpha isoform of protein kinase C (PKCalpha) is a ubiquitous protein kinase, which, upon activation, translocates rapidly from the cytoplasm to the plasma membrane. To follow this translocation, PKCalpha was tagged with a highly fluorescent derivative of green fluorescent