重要文件
P3775
Sigma-Aldrich
抗蛋白 A 兔抗
fractionated antiserum, lyophilized powder
同義詞:
Anti-Protein A
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
fractionated antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
包裝
vial of 2 mL lyophilized antiserum
技術
indirect ELISA: 1:100,000
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
分级过程主要得到抗血清的免疫球蛋白部分。为了确保特异性,可根据需要使用固相技术吸附分级的抗血清。兔抗蛋白A抗体是从pH 7.2的0.01M磷酸盐缓冲盐水中冻干的,未添加防腐剂。通过免疫电泳,确定抗体的同一性和纯度。抗体制剂和抗兔IgG经过电泳和随后的扩散,抗体制剂产生单一的沉淀弧,而抗兔IgG全血清产生多个沉淀弧。
蛋白质A是一种42 kDa的细菌蛋白。它是从金黄色酿脓葡萄球菌的细胞壁中提取获得。
免疫原
来自金黄色葡萄球菌的蛋白A
應用
兔抗蛋白质A抗体已用于免疫印迹。
蛋白A可用于免疫印迹,最小稀释度为1:50,000。
生化/生理作用
Protein A 能够与来自多个物种的免疫球蛋白Fc区结合。它可用作“通用示踪剂”,有助于结合配体和自由配体的分离。此外,Protein A也可作为抗体(IgG)纯化的亲和基质。
外觀
从pH7.2的0.01M磷酸盐缓冲盐水中冻干
重構
用 2ml 去离子水复原。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Human IgG subclasses
Antibody Fc, 159-177 (2014)
Smriti Kala et al.
PloS one, 7(10), e46864-e46864 (2012-10-12)
Most mitochondrial mRNAs in trypanosomatid parasites require uridine insertion/deletion RNA editing, a process mediated by guide RNA (gRNA) and catalyzed by multi-protein complexes called editosomes. The six oligonucleotide/oligosaccharide binding (OB)-fold proteins (KREPA1-A6), are a part of the common core of
Jitendra Thakur et al.
Eukaryotic cell, 10(10), 1295-1305 (2011-05-17)
A fungus-specific outer kinetochore complex, the Dam1 complex, is essential in Saccharomyces cerevisiae, nonessential in fission yeast, and absent from metazoans. The reason for the reductive evolution of the functionality of this complex remains unknown. Both Candida albicans and Schizosaccharomyces
IMMUNOASSAY CONFIGURATIONS
Immunoassay (1996)
Cell cycle-dependent phosphorylation and ubiquitination of a G protein alpha subunit
Torres MP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(23), 20208-20216 (2011)