重要文件
P0151
Sigma-Aldrich
多聚谷氨酸酪氨酸 钠盐
Glu:Tyr (1:1), mol wt 20,000-50,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
形狀
solid
饋電比
Glu:Tyr (1:1)
分子量
20,000-50,000
應用
cell analysis
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Poly(glu, tyr) sodium salt is a polyamino acid with applications in cancer research.
分析報告
分子量基于粘度。
其他說明
有关聚氨基酸的其他技术信息,请访问 聚氨基酸常见问题解答资源
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C J Bruns et al.
Cancer research, 60(11), 2926-2935 (2000-06-13)
We determined whether down-regulation of the epidermal growth factor-receptor (EGF-R) signaling pathway by oral administration of a novel EGF-R tyrosine kinase inhibitor (PKI166) alone or in combination with gemcitabine (administered i.p.) can inhibit growth and metastasis of human pancreatic carcinoma
文章
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.