分子量
5,000-15,000
顏色
white to off-white
應用
cell analysis
detection
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI 密鑰
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
- 聚(乙烯基胺盐酸盐)、聚(二烯丙基二甲基氯化铵)、聚-L-赖氨酸和聚-L-精氨酸与脂质双分子层相互作用的界面静电。:该研究调查了聚-L-精氨酸盐酸盐与脂质双分子层之间的相互作用,为其在药物输送系统中的潜在应用提供了深入见解(McGeachy et al., 2018)。(McGeachy et al., 2018)。
品質
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
文章
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.