重要文件
N9657
Sigma-Aldrich
单克隆抗 一氧化氮合酶,诱导型 小鼠抗
clone NOS-IN, ascites fluid
同義詞:
抗 iNOS
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
NOS-IN, monoclonal
分子量
antigen 130 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extract of the murine macrophage cell line RAW 264.7 activated with LPS and IFN-γ
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NOS2(4843)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
一般說明
单克隆抗诱导型一氧化氮合酶(iNOS)(小鼠IgG1亚型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠脾细胞融合而产生的NOS-IN杂交瘤。根据分子量、亚细胞位置和Ca2 +依赖性,一氧化氮合酶(NOS)分为三种类型。I型NOS (150-160 kDa) 存在于神经元中。它也被称为NOS-1、神经元NOS(nNOS)、大脑NOS(bNOS)、脑NOS、组成型NOS或Ca2 +调节型NOS(cNOS)。 II型(130 kDa),主要存在于巨噬细胞,也称为巨噬细胞NOS(mNOS)或诱导型NOS(iNOS)。III型(135 kDa)存在于内皮细胞。它被称为内皮型NOS(eNOS或ecNOS)。II型NOS不依赖Ca2 +,并在刺激后在活化的巨噬细胞和某些神经胶质细胞中表达。 iNOS还存在于其他几种细胞中,包括肝细胞、软骨细胞、内皮细胞和成纤维细胞。
特異性
单克隆抗一氧化氮合酶诱导型 (iNOS) 抗体与诱导型一氧化氮合酶(iNOS,也称为 macNOS 和 mNOS)发生特异性反应。它不与来源于脑的 NOS 反应。
免疫原
小鼠巨噬细胞(iNOS,也称为 macNOS)一氧化氮合酶 (NOS) 1126-1144 氨基酸相应的的合成肽与 KLH 结合。免疫原序列在大鼠 iNOS 中高度保守,与人 iNOS 不同。
應用
单克隆抗诱导型一氧化氮合酶(iNOS)可用于:
  • 免疫荧光染色
  • 免疫金电子显微镜
  • 免疫印迹
  • 免疫组化
  • 免疫细胞化学
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
生化/生理作用
一氧化氮合酶(NOS)是一种参与合成一氧化氮(NO)的酶,而一氧化氮是在生理条件下几乎所有哺乳动物细胞都能产生的自由基。NO是由精氨酸在NOS的作用下形成的,NOS氧化精氨酸的胍基氮,并释放出NO和瓜氨酸。NO是一种信使分子,介导多种功能,包括血管舒张、神经传递以及抗微生物和抗肿瘤活性。各种类型的NOS可能具有多种多样的生物学途径。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Involvement of inducible nitric oxide synthase (iNOS) in immune-functioning of Paphia malabarica (Chemnitz, 1782)
Gajbhiye DS and Khandeparker L
Fish & Shellfish Immunology, 84, 384-389 (2019)
Min Min Zhu et al.
Journal of inflammation (London, England), 4, 10-10 (2007-05-08)
Since airway hyperresponsiveness (AHR) and allergic inflammatory changes are regarded as the primary manifestations of asthma, the main goals of asthma treatment are to decrease inflammation and maximize bronchodilation. These goals can be achieved with aerosol therapy. Intravenous administration of
Regulation of boar sperm functionality by the nitric oxide synthase/nitric oxide system
Staicu FD, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 1-16 (2019)
Cerebral inducible nitric oxide synthase protein expression in microglia, astrocytes and neurons in Trypanosoma brucei brucei-infected rats
Cespuglio R, et al.
PLoS ONE, 14(4), e0215070-e0215070 (2019)
Effects of nebulized ketamine on allergen-induced airway hyperresponsiveness and inflammation in actively sensitized Brown-Norway rats
Zhu MM, et al.
Journal of Inflammation, 4(1), 10-10 (2007)