重要文件
N1884
Sigma-Aldrich
4-硝基苯基-β-D-麦芽糖苷
β-maltosidase substrate
同義詞:
4-Nitrophenyl-beta-D-maltopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H25NO13
CAS號碼:
分子量::
463.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI 密鑰
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-硝基苯基-β-D-麦芽糖苷是淀粉转葡糖苷酶的底物,能够释放显色终产物 硝基苯酚,可在410 nm处对该产物进行比色测量。
應用
4-硝基苯基-β-D-麦芽糖苷已被用作淀粉转葡糖苷酶活性的底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
G Telford et al.
Medical and veterinary entomology, 26(3), 291-299 (2012-05-25)
The wound-healing maggot, Lucilia sericata Meigen (Diptera: Calliphoridae), degrades extracellular matrix components by releasing enzymes. The purpose of this study was to investigate the glycosylation profiles of wound slough/eschar from chronic venous leg ulcers and the complementary presence of glycosidase
Enzymatic preparation of mushroom dietary fibre: A comparison between analytical and industrial enzymes
Wong, K.H, et al
Food Chemistry, 115(3), 795-800 (2009)