Key Documents
MTCM5421
MTC Bio L-Shape Spreader
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
同義詞:
culture spreaders
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122103
NACRES:
NB.17
包裝
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
製造商/商標名
MTC Bio M5421
寬度 × 長度
38 mm × 156 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, 50 sterile peel bags of 10 spreaders, 500/pk
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, individually wrapped, 500/cs
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio