重要文件
M813-250
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Growth Medium (250 ml)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.71
形狀
liquid
品質等級
儲存期限
6 mo.
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
All-in-one ready-to-use media
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
準備報告
contained in protocol
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)