ES-101
含15% FBS和LIF的完整ES细胞培养基
Ready to use medium formulated with 15% fetal bovine serum (FBS) and mouse leukemia inhibitory factor (LIF). Each lot is qualified for mouse embryonic stem (ES) cell culture.
同義詞:
ES Cell Culture Medium
登入查看組織和合約定價
全部照片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
推薦產品
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
技術
cell culture | mammalian: suitable
輸入
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
一般說明
含有15%FBS和LIF的完整胚胎干细胞培养基适用于与小鼠胚胎干细胞(ES)一起使用。它也可作为小鼠原代胚胎成纤维细胞(PMEF)饲养细胞生长的完整培养基。
應用
含有15%FBS和LIF的完整胚胎干细胞培养基已用于培养小鼠脑神经嵴细胞系(CNNC)。它还可用于培养小鼠胚胎干细胞。
外觀
用于小鼠多能干(ES和iPS)细胞和饲养细胞培养的即用型培养基
儲存和穩定性
储存于-20°C。 解冻后,培养基可在2-8°C下储存长达1个月。 避光保存。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
也與該產品經常一起購買
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
條款
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.