重要文件
M6267
Sigma-Aldrich
(±)-3,4-亚甲二氧基苯异丙胺 盐酸盐
≥98% (TLC)
同義詞:
MDA 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13NO2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
215.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
藥物控制
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解度
H2O: soluble
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES 字串
Cl[H].CC(N)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(11)4-8-2-3-9-10(5-8)13-6-12-9;/h2-3,5,7H,4,6,11H2,1H3;1H
InChI 密鑰
XLAOKZDOZHZWBK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)