重要文件
M3800
Sigma-Aldrich
A1F Glycan ammonium salt
from Porcine
同義詞:
Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), mono-sialyl-bis(galactosyl-N-acetylglucosaminyl), NeuNAc(Gal-GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2Fuc
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C79H131N5O58
CAS號碼:
分子量::
2078.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
Porcine
品質等級
等級
for analytical purposes
儲存溫度
−20°C
相關類別
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
N-linked glycosylation, modification, and degradation