重要文件
M2800
Sigma-Aldrich
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
同義詞:
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C90H148N6O66
CAS號碼:
分子量::
2370.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
Porcine thyroglobulin
品質等級
化驗
≥90%
儲存溫度
−20°C
相關類別
一般說明
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
N-linked glycosylation, modification, and degradation