Merck
全部照片(10)
重要文件
HPA007415
Sigma-Aldrich
抗-WWTR1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-DKFZp586I1419, 抗-TAZ
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human
加強驗證
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
MNPKPSSWRKKILPESFFKEPDSGSHSRQSSTDSSGGHPGPRLAGGAQHVRSHSSPASLQLGTGAGAAGSPAQQHAHLRQQSYDVTDELPLPPGWEMTFTATGQRYFLNHIEKITTWQDPRKAMNQPLNHMNLHPAVSST
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WWTR1(25937)
一般說明
WWTR1属于含有转录辅激活因子的WW结构域,该辅激活因子调节多个器官的发育和间充质细胞分化。它是控制细胞增殖和肿瘤发生的Hippo途径的重要靶点 。抗WWTR1抗体可用于间接免疫荧光检测。兔抗WWTR1抗体对人的WWTR1具有特异性。
免疫原
包含 WW 结构域的转录调节蛋白 1 重组蛋白表位标记标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫荧光(1篇论文)
免疫组化(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70841
外觀
含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Silvia Di Agostino et al.
EMBO reports, 17(2), 188-201 (2015-12-23)
Mutant p53 proteins are present in more than half of human cancers. Yes-associated protein (YAP) is a key transcriptional regulator controlling organ growth, tissue homeostasis, and cancer. Here, we report that these two determinants of human malignancy share common transcriptional
An integrative analysis of the tumorigenic role of TAZ in human non-small cell lung cancer.
Noguchi S, Saito A, Horie M, et al.
Clinical Cancer Research, 20(17), 4660-4672 (2014)
Ralph Gruber et al.
Gastroenterology, 151(3), 526-539 (2016-05-25)
Pancreatitis is the most important risk factor for pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Pancreatitis predisposes to PDAC because it induces a process of acinar cell reprogramming known as acinar-to-ductal metaplasia (ADM)-a precursor of pancreatic intraepithelial neoplasia lesions that can progress to
Emily J Lodge et al.
Frontiers in physiology, 7, 114-114 (2016-04-12)
The pituitary gland is a primary endocrine organ that controls major physiological processes. Abnormal development or homeostatic disruptions can lead to human disorders such as hypopituitarism or tumors. Multiple signaling pathways, including WNT, BMP, FGF, and SHH regulate pituitary development
Satoshi Noguchi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(17), 4660-4672 (2014-06-22)
TAZ, also known as WWTR1, has recently been suggested as an oncogene in non-small cell lung cancer (NSCLC). We investigated the clinical relevance of TAZ expression and its functional role in NSCLC tumorigenesis. We characterized TAZ at the DNA (n=192)
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
HPA007415-100UL4061833814765