Merck
全部照片(6)
Key Documents
HPA005857
Sigma-Aldrich
抗-FBP1 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-D-果糖-1,6- 二磷酸1-磷酸水解酶1, 抗-FBPase 1, 抗-果糖-1,6-双磷酸酶1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
DCLVSVGTIFGIYRKKSTDEPSEKDALQPGRNLVAAGYALYGSATMLVLAMDCGVNCFMLDPAIGEFILVDKDVKIKKKGKIYSLNEGYAKDFDPAVTEYIQRKKFPPDNSAP
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FBP1(2203)
一般說明
果糖-1,6-双磷酸酶1是一种同型四聚体蛋白,由定位于人类染色体9q22的基因编码。
免疫原
果糖-1,6-双磷酸酶1重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
兔抗FBP1抗体还可用于免疫组化染色和免疫印迹。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
FBP1基因中的突变与肾透明细胞癌(ccRCC)相关。这种蛋白的缺乏是一种常染色体隐性遗传疾病,随着严重的低血糖症和代谢发作而发展,导致糖异生缺陷。
果糖-1,6-双磷酸酶1(FBP1)是糖异生中的限速酶。对1,6-二磷酸果糖(F-1,6-BP)水解为6-磷酸果糖和无机磷酸盐进行催化。FBP是II型糖尿病治疗中的潜在治疗靶标。它在癌症的葡萄糖代谢中起主要作用。此外,它还通过抑制缺氧诱导型因子1α(HIF-1α)来调节乳腺癌细胞的代谢。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST70322
外觀
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Samira A Brooks et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(12), 2950-2959 (2016-01-21)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) has recently been redefined as a highly heterogeneous disease. In addition to genetic heterogeneity, the tumor displays risk variability for developing metastatic disease, therefore underscoring the urgent need for tissue-based prognostic strategies applicable to
Safia Akhtar et al.
Scientific reports, 11(1), 11367-11367 (2021-06-02)
Recent studies suggested that renal gluconeogenesis is substantially stimulated in the kidney in presence of obesity. However, the mechanisms responsible for such stimulation are not well understood. Recently, our laboratory demonstrated that mice fed high fat diet (HFD) exhibited increase
FBP1 modulates cell metabolism of breast cancer cells by inhibiting the expression of HIF-1alpha
Shi L, et al.
Neoplasma, 64(4), 535-542 (2017)
Bushra Afroze et al.
European journal of pediatrics, 172(9), 1249-1253 (2013-07-25)
Fructose-1,6-bisphosphatase (FBP) deficiency is an autosomal-recessive disorder of gluconeogenesis resulting from mutations within the FBP1 gene. During periods of trivial illness, individuals with FBP deficiency may develop ketotic hypoglycemia, metabolic acidosis, lactic acidemia, and an increased anion gap. Although detection
Alternate metabolic programs define regional variation of relevant biological features in renal cell carcinoma progression
Brooks SA, et al.
Clinical Cancer Research, 22(12) (2016)