Merck
全部照片(3)
重要文件
G7882
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸脱氢酶 来源于牛肝脏
Type III, lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
同義詞:
L -GLDH, L -谷氨酸盐:NAD[P]+ 氧化还原酶(脱氨), 谷氨酸脱氢酶 来源于牛肝脏
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bovine liver
品質等級
種類
Type III
形狀
lyophilized powder
比活性
≥20 units/mg protein
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
L-谷氨酸脱氢酶可用于催化异柠檬酸转化为α-酮戊二酸和二氧化碳。
生化/生理作用
这种酶的哺乳动物形式,包括这种牛形式,可以使用 NADP (H) 或 NAD (H) 作为辅酶。 L -谷氨酸脱氢酶在哺乳动物代谢中起着独特角色。该酶催化的逆向反应是氨与 α-淀粉结合的唯一途径。-α 的碳原子-因此,羧酸是哺乳动物中从头合成氨基酸的唯一来源。
牛酶的特点有三组属性:
  • 具有可逆的浓度依赖性结合,产生较高分子量形式。
  • 形成紧密的酶-还原型辅酶-底物三元复合物,其解离速率调节稳态反应速率。
  • 表现出各种各样的影响,从结合的任何编号核苷酸修饰。
L-谷氨酸脱氢酶催化谷氨酸转化为 α-酮戊二酸 。
包裝
包装尺寸基于蛋白质含量
單位定義
在25℃、pH 7.3、铵离子存在的条件下,一单位酶每分钟可将1.0 μmole α-酮戊二酸还原成 L-谷氨酸。
外觀
含有柠檬酸盐和磷酸钾缓冲盐。
分析報告
双缩脲法蛋白测定
基底
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Decreased carbohydrate metabolism enzyme activities in the glaucomatous trabecular meshwork
Junk AK, Goel M, Mundorf T, Rockwood EJ, Bhattacharya SK
Molecular Vision, 10, 1286-1291 (2010)
Roy M Daniel et al.
The Biochemical journal, 425(2), 353-360 (2009-10-24)
Experimental data show that the effect of temperature on enzymes cannot be adequately explained in terms of a two-state model based on increases in activity and denaturation. The Equilibrium Model provides a quantitative explanation of enzyme thermal behaviour under reaction
Laszlo Tretter et al.
Journal of neurochemistry, 83(4), 855-862 (2002-11-08)
Previously we have reported that oxidative stress induced by hydrogen peroxide exacerbates the effect of an Na+ load in isolated nerve terminals, with a consequence of an ATP depletion, [Ca2+]i and [Na+]i deregulation, and collapse of mitochondrial membrane potential. In
K E Snider et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(2), E355-E363 (2013-01-01)
Hypoglycemia due to congenital hyperinsulinism (HI) is caused by mutations in 9 genes. Our objective was to correlate genotype with phenotype in 417 children with HI. Mutation analysis was carried out for the ATP-sensitive potassium (KATP) channel genes (ABCC8 and
Johannes Heidemann et al.
International journal of mass spectrometry, 447, 116240-116240 (2020-11-28)
As a fundament in many biologically relevant processes, endocytosis in its different guises has been arousing interest for decades and still does so. This is true for the actual transport and its initiation alike. In clathrin-mediated endocytosis, a comparatively well