抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
兔抗谷胱甘肽-S-转移酶(GST)抗体对来自日本血吸虫( Schistosoma japonicum)天然和变性还原形式的谷胱甘肽-S-转移酶均具有特异性。 可溶 GST 由人类的八个不同基因编码,这八个基因是 α, μ, θ, π, ζ, σ, κ 和 ω ,分别位于6、1、22、11、14、未知、4和10号染色体上。
该抗体对日本血吸虫 谷胱甘肽-S-转移酶的天然型和变性-还原型均具有特异性 。抗 GST 可用于各种免疫分析,以鉴定 GST 融合蛋白的表达。
免疫原
日本血吸虫 的重组 GST 在 大肠杆菌中表达 。
應用
兔抗谷胱甘肽-S-转移酶(GST)抗体用于免疫印迹。
生化/生理作用
谷胱甘肽-S-转移酶(GST)通过谷胱甘肽共轭作用催化亲电物质解毒。此酶可防止氧化应激和有毒的外来化学物质。GST 基因的多态性与哮喘和皮肤基底细胞癌的进展有关。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences
Hayes JD and Strange RC
Pharmacology, 61(3), 154-166 (2000)
Dennis G Drescher et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 493, 323-343 (2008-10-08)
Surface plasmon resonance is an optical technique utilized for detecting molecular interactions. Binding of a mobile molecule (analyte) to a molecule immobilized on a thin metal film (ligand) changes the refractive index of the film. The angle of extinction of
Analysis of protein-ligand interactions by fluorescence polarization
Rossi AM and TaylorCW
Nature Protocols, 6(3), 365-365 (2011)
Laura Castaño-Miquel et al.
The Biochemical journal, 436(3), 581-590 (2011-03-19)
Protein modification by SUMO (small ubiquitin-related modifier) has emerged as an essential regulatory mechanism in eukaryotes. Even though the molecular mechanisms of SUMO conjugation/deconjugation are conserved, the number of SUMO machinery components and their degree of conservation are specific to
A novel simple extracellular leucine-rich repeat (eLRR) domain protein from rice (OsLRR1) enters the endosomal pathway and interacts with the hypersensitive-induced reaction protein 1 (OsHIR1).
Zhou L, et al.
Plant, Cell and Environment, 32(12), 1804-1820 (2009)