Key Documents
G1288
Sigma-Aldrich
β-(1→3,4,6)-半乳糖苷酶,位置特异性
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
形狀
buffered aqueous solution
比活性
≥70 units/mg protein
包裝
vial of 0.24 unit
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
相關類別
生化/生理作用
从复杂寡糖的非还原末端释放β(1→3)-、β(1→4)-、和β(1→6)连接的半乳糖。
單位定義
在pH 5.0、37 °C下,一个单位每分钟可水解1 μ摩尔的对硝基苯β-D-吡喃半乳糖苷。
外觀
溶于20 mM Tris-HCl ,pH 7.5、25 mM NaCl的溶液
準備報告
肺炎链球菌黄单胞菌的混合酶产生。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
William C Hines et al.
Nature communications, 6, 6927-6927 (2015-04-22)
Clinically relevant human culture models are essential for developing effective therapies and exploring the biology and etiology of human cancers. Current breast tumour models, such as those from oncogenically transformed primary breast cells, produce predominantly basal-like properties, whereas the more