Merck
全部照片(3)
重要文件
FD10S
Sigma-Aldrich
异硫氰酸荧光素-葡聚糖
average mol wt 10,000
同義詞:
FITC-右旋糖酐
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
NACRES:
NA.25
生物源
sugar beets root
共軛
FITC conjugate
形狀
powder
分子量
average mol wt 10,000
標籤範圍
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
顏色
yellow to yellow-orange
溶解度
water: 25 mg/mL, cloudy to hazy, yellow to orange
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用异硫氰酸荧光素标记的葡聚糖可用于动物的灌注研究。
準備報告
Sigma通常以25mg/ml或更高的浓度对FITC葡聚糖在水中的溶解度进行测试。 溶液应保证避光。 在体内,FITC-葡聚糖可保持稳定超过24小时。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种葡聚糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
已发现天然右旋糖酐的分子量 (MW) 在 900 万至 500 万范围内。较低分子量的右旋糖酐将表现出略微较少的支化,并具有更窄的分子量分布范围。分子量大于 10,000 的葡聚糖似乎是表现为高度支化的。 随着分子量的增加,葡聚糖分子的对称性增强。 分子量为2,000至10,000的葡聚糖分子表现出可膨胀线圈的特性。在分子量低于 2,000 时,右旋糖酐更像棒状。右旋糖酐的分子量用以下一种或多种方法测定:低角度激光散射、尺寸排阻色谱法、铜络合、和蒽酮试剂、显色还原末端糖测定和粘度。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Matthias Vonbrüll et al.
Molecular biotechnology, 60(5), 339-349 (2018-03-11)
There have been many attempts to unveil the therapeutic potential of antisense molecules during the last decade. Due to its specific role in canonical Wnt signalling, β-catenin is a potential target for an antisense-based antitumour therapy. In order to establish
Antonini, E. et al.
Biopolymers null
The structure of NRRL B-512F dextran, methylation studies.
Van Cleve JW, Schacfer WC and Rist CE
Journal of the American Chemical Society, 78(17), 4435-4438 (1956)
Clotilde Cadart et al.
Nature communications, 9(1), 3275-3275 (2018-08-18)
Despite decades of research, how mammalian cell size is controlled remains unclear because of the difficulty of directly measuring growth at the single-cell level. Here we report direct measurements of single-cell volumes over entire cell cycles on various mammalian cell
Evaluation of the Periodate Oxidation Method for Structural Analysis of Dextrans.
John C. Rankin , Allene Jeanes
Journal of the American Chemical Society, 17, 4435-4441 (1954)