重要文件
F5807
Sigma-Aldrich
FIPI 盐酸盐 水合物
≥98% (HPLC), powder
同義詞:
4-氟-N-(2-(4-(5-氟-1H-吲哚-1-基)哌啶-1-基)乙基)苯甲酰胺, 5-氟-2-吲哚脱氯卤派米盐酸盐水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H24FN5O2·HCl · xH2O
CAS號碼:
分子量::
457.93 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
off-white
溶解度
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cl.Fc1ccc2[nH]c(cc2c1)C(=O)NCCN3CCC(CC3)N4C(=O)Nc5ccccc45
InChI
1S/C23H24FN5O2.ClH.H2O/c24-16-5-6-18-15(13-16)14-20(26-18)22(30)25-9-12-28-10-7-17(8-11-28)29-21-4-2-1-3-19(21)27-23(29)31;;/h1-6,13-14,17,26H,7-12H2,(H,25,30)(H,27,31);1H;1H2
InChI 密鑰
ZORDQKCXPCXYKL-UHFFFAOYSA-N
應用
FIPI(4-氟-N-(2-(4-(5-氟-1H-吲哚-1-基)哌啶-1-基)乙基)苯甲酰胺,5-氟-2-吲哚基脱氯卤代酰亚胺)用于研究依赖于磷脂酶 D1 (PLD1) 和磷脂酶 D2 (PLD2) 活性的细胞信号通路、细胞过程和细胞失调。 FIPI 可用于帮助鉴定和表征磷脂酶 D。
生化/生理作用
FIPI 是一种强效磷脂酶 D (PLD) 抑制剂,在亚 nM 水平下有效。磷脂酶 D (PLD) 和由 PLD 产生的脂类第二信使磷脂酸 (PA) 参与许多细胞生物学过程,包括 Ras 激活、细胞扩散、应力纤维形成、趋化和膜囊泡运输。FIPI 同时抑制 PLD1 和 PLD2,迅速阻断 体内 PA 的生成。FIPI 抑制 PLD 调控 F-肌动蛋白细胞骨架重组、细胞扩散和趋化,显示其具有治疗自身免疫性疾病和癌症转移的潜力。
FIPI 是一种有效的磷脂酶 D (PLD) 抑制剂。
FIPI 是一种有效的磷脂酶 D (PLD) 抑制剂。信号酶磷脂酶 D (PLD) 和由 PLD 产生的脂类第二信使磷脂酸 (PA) 涉及许多细胞生物学过程,包括 Ras 激活、细胞扩散、应力纤维形成、趋化和膜囊泡运输。FIPI 在体内是 PLD1 和 PLD2 的强效抑制剂,为探索和验证哺乳动物 PLD 的细胞生物学作用奠定了基础。它以低于 nM 的效价快速阻断体内 PA 生成。FIPI 抑制 PLD 调节 F-actin 细胞骨架重组、细胞扩散和趋化,表明其作为自身免疫和癌症转移治疗的潜在效用。它不影响 PLD 亚细胞定位、PIP2 可用性、静息 CHO 细胞中的肌动蛋白应力纤维网络或 PLD 活化近端选择的信号事件。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
My career as a cardiologist and the developmental history of coronary intervention in Japan.
Masakiyo Nobuyoshi
Cardiovascular intervention and therapeutics, 25(2), 51-52 (2010-07-01)
David Stegner et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(9), 2212-2217 (2013-07-23)
We recently showed that mice lacking the lipid signaling enzyme phospholipase (PL) D1 or both PLD isoforms (PLD1 and PLD2) were protected from pathological thrombus formation and ischemic stroke, whereas hemostasis was not impaired in these animals. We sought to
Han Han et al.
Molecular cell, 72(2), 328-340 (2018-10-09)
The Hippo pathway plays a crucial role in organ size control and tumor suppression, but its precise regulation is not fully understood. In this study, we discovered that phosphatidic acid (PA)-related lipid signaling is a key regulator of the Hippo
Xiao Tang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(3), 1191-1201 (2015-06-28)
Bioactive peptide LL-37/hCAP18, the only human member of the cathelicidin family, plays important roles in killing various pathogens, as well as in immune modulation. We demonstrate that LL-37 is internalized by human macrophages in a time-, dose-, temperature-, and peptide