Merck
全部照片(4)
重要文件
F3385
Sigma-Aldrich
胎球蛋白 from fetal bovine serum
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
同義詞:
胎球蛋白 from fetal bovine serum, 胎球蛋白 来源于胎牛血清
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.75
產品線
BioReagent
品質等級
形狀
lyophilized powder
分子量
48.4 kDa
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
溶解度
H2O: 1 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
来自胎牛血清的胎球蛋白是一种血浆糖蛋白。它是一种64 kDa的糖蛋白,由肝脏和脂肪组织产生。
在胚胎癌细胞培养中,以500 mg/ml的浓度,将来自胎牛血清并用作胎球蛋白的一种糖蛋白(与胰岛素、转铁蛋白和2-巯基乙醇一同)添加到无血清的F12培养基中。
應用
胎牛血清中的胎球蛋白已用于:
  • 作为测定神经氨酸酶活性的底物
  • 验证唾液酸酶的特异性
  • 稳定m-钙蛋白酶
生化/生理作用
胎球蛋白可作为胰岛素受体酪氨酸激酶的抑制剂。它可调节骨骼重塑和钙的代谢。胎球蛋白可调节血管钙化、胰岛素抵抗、蛋白酶活性控制、角质形成细胞迁移和乳腺肿瘤细胞增殖信号。它可作为神经退行性疾病的一种生物标志物。胎球蛋白具有抗炎症属性。
準備報告
Prepared by ammonium sulfate fractionation of fetal bovine serum by the method of Pederson, K.O., J. Phys. and Colloid Chem., 51, 164 (1947).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analyses of N-linked glycans of PrPSc revealed predominantly 2, 6-linked sialic acid residues
Katorcha E and Baskakov IV
FEBS Journal, 284(21), 3727-3738 (2017)
Fetuin A stabilizes m-calpain and facilitates plasma membrane repair
Mellgren RL and Huang X
The Journal of Biological Chemistry, 282(49), 35868-35877 (2007)
Antiviral activity of fermented ginseng extracts against a broad range of influenza viruses
Wang Y, et al.
Viruses, 10(9), 471-471 (2018)
Fetuin-A (AHSG) and its usefulness in clinical practice. Review of the literature
Dabrowska AM, et al.
Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 159(3), 352-359 (2015)
One-step affinity purification of fetuin from fetal bovine serum
Cartellieri S, et al.
Biotechnology and Applied Biochemistry, 35(2), 83-89 (2002)