Key Documents
F0769
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 1,000 mL
同義詞:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
材料
beaded neck neck
borosilicate glass
borosilicate glass flask
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pack of 6 ea
高度
23 cm
底座直徑
13 cm
有效容積
1,000 mL
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)