重要文件
SLW1134/14
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 2,000 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1134/14
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
bottom (Baffled)
接合處
Joints neck (49)
無菌
non-sterile
特點
graduated: no
without cap
baffled
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
SciLabware 1134/14
高度
282 mm
本體外徑
161 mm
容量
2,000 mL
頸內徑
49 mm
接頭
narrow neck
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
其他說明
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)