重要文件
EPM1282-9911
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
材料
aluminum
特點
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
製造商/商標名
Eppendorf® M1282-9911 (Global)
容量
(6 x 4 L Erlenmeyer flasks)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)