Key Documents
EP5804774000
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 1 tube 50 ml, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 1 tube 50 ml
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804774000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG