推薦產品
產品名稱
Millistak+® HC Pod深层过滤器, D0HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
材料
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
品質等級
描述
Primary clarification directly out of the bioreactor
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
高度
32 cm (12.5 in.)
長度
62 cm (24.2 in.)
過濾面積
1.1 m2
雜質
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
39-69 mg/m2
總有機碳(TOC)殘留物
720-1260 ppb
輸入
sample type liquid
傅導性
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
過濾器等級
D0HC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
D0HC介质系列由多个等级密度层组成,优越的性能适合用于初级澄清应用。Millistak+® Pod滤器拥有三种不同级别的过滤介质——DE、CE和HC,满足您过滤工艺中的不同需求。
Millistak+® POD系统适合各种初级和二级澄清应用,包括细胞培养物、离心后的酵母菌和大肠杆菌裂解液、大肠杆菌重折叠蛋白、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
使用方便
借助于Millistak+®新型POD过滤系统紧凑的模块化设计,您可提高生产力,并缩短批次时间。
POD过滤系统的安装和使用简便易行。独特的即用型接头和支架设计使POD过滤器与工艺管道相连更简便。该系统的独立性和即用性可保护操作者,防止生物污染,且无需维护以及清洗验证。
應用
特點和優勢
- 残留体积小,从而获得较高的产品收率
- 过滤介质种类众多,应用于单层和多层滤器
- Millistak+ HC的双层(D0HC)介质可提高预过滤和压缩澄清步骤
- 灵活的模块化,使该产品处理量可由5L扩展至12000L或更高
- 专利的即用型设计,无需套筒、CIP或清洗验证
- 封闭独立的POD滤器可保护操作者,防止生物污染
- 结构坚固,易于使用及安装
- 产品结构紧凑,便于在狭窄空间使用
規格
钠:<3.0 mg/ft2
钙:<0.7 mg/ft2
镁:<0.2 mg/ft2
汞:<0.01 mg/ft2
铬:<0.01 mg/ft2
铝:<0.01 mg/ft2
钾:<0.01 mg/ft2
铅:<0.01 mg/ft2
砷:<0.01 mg/ft2
钴:<0.01 mg/ft2
铁:<0.01 mg/ft2
锰:<0.01 mg/ft2
钛:<0.01 mg/ft2
锌:<0.01 mg/ft2
準備報告
1次高压蒸汽灭菌(60 min @ 123 °C)
分析報告
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容
Clarification