Key Documents
EMS0006
Sigma-Aldrich
重组胰蛋白酶
Proteomics Grade, lyophilized powder, recombinant, expressed in Pichia pastoris
同義詞:
质谱胰蛋白酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in Pichia pastoris
品質等級
等級
Proteomics Grade
形狀
lyophilized powder
比活性
≥10,000 units/mg protein
適合性
suitable for
suitable for mass spectrometry
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
胰蛋白酶是重要的蛋白水解酶,由胰腺合成为前酶原,以胰蛋白酶原的形式储存于分泌颗粒中。胰蛋白酶属于丝氨酸蛋白酶家族,其特征在于催化三联体His57、Asp102和Ser195。由于胰蛋白酶具有高度特异性裂解能力,胰蛋白酶肽数量有限,因此胰蛋白酶通常用于蛋白质组学研究中的肽定位和蛋白质序列研究。胰蛋白酶是一种胰丝氨酸内切蛋白酶,可特异性水解精氨酸和赖氨酸残基羧基侧的肽键。如果酸性残基位于裂解位点的任一侧,则水解速度会减慢;如果脯氨酸残基位于羧基侧,则可能不会发生裂解。该酶还具有酯酶和酰胺酶的活性。胰蛋白酶的平均分子量为23.29 kDa,最适pH约为8.0。该产品由重组猪胰蛋白酶序列制备而成。它天然缺乏糜蛋白酶活性。这种高质量的胰蛋白酶适用于蛋白质组学。
生化/生理作用
胰蛋白酶在消化摄入的蛋白质中发挥着重要作用,有助于激活其他蛋白水解酶,如化学胰蛋白酶和弹性蛋白酶。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Structural properties of trypsin from cold-adapted fish, arabesque greenling (Pleurogrammus azonus)
Kanno G, et al.
European Food Research and Technology, 232(3), 381-388 (2011)
Molecular characterization and gene expression of six trypsinogens in the flatfish Senegalese sole (Solea senegalensis Kaup) during larval development and in tissues
Manchado M, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 149(2), 334-344 (2008)
Handbook of Proteolytic Enzymes (2012)