重要文件
D5167
Sigma-Aldrich
抗-Dynein单克隆抗体(中间链) 小鼠抗
clone 70.1, ascites fluid
同義詞:
Anti-CILD1, Anti-DIC1, Anti-ICS1, Anti-PCD
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
70.1, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
marsupial, hamster, human, Indian muntjac (Muntiacus muntjac vaginalis), chicken, rat, frog
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000 using a chick brain extract
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
相關類別
一般說明
动力蛋白是一种多聚体马达蛋白,它将与膜结合的囊泡、蛋白质和细胞器运输到微管的负端(逆向运输)。它在细胞质运动、染色体运动和高尔基体的组织中起着至关重要的作用。动力蛋白(中间链)单克隆抗体可用于通过不同的免疫化学技术(如ELISA、免疫印迹和斑点杂交)对动力蛋白中间链进行定位。小鼠抗动力蛋白(中间链)抗体可与来自蛙、仓鼠(CHO细胞株)、鸡、大鼠、有袋动物(袋鼠,PtK1细胞系)、赤麂(Muntiacus muntjac vaginalis)和人(HeLa,MCF-7)的动力蛋白特异性反应。
单克隆抗动力蛋白(中间链)(小鼠IgM同种型)来源于70.1 杂交瘤,该杂交瘤是小鼠骨髓瘤细胞与纯化的鸡脑细胞质动力蛋白免疫的BALB / c小鼠脾细胞融合产生的。在所有细胞类型中,动力蛋白具有相同的基本结构,并且由两条或三条不同的重链(约450 kDa)、三条中间链(70-125 kDa)和至少四条轻链(15-25 kDa)组成。动力蛋白中间链(ICs)是动力蛋白多亚基的成分。动力蛋白中间链通过其N末端区域与动力肌动蛋白(dynactin)相互作用。
免疫原
来自鸡胚脑的胞质动力蛋白
應用
小鼠源抗动力蛋白(中间链)单克隆抗体可用于:
  • 扰动分析
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光显微镜
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)
  • 斑点印迹
  • 免疫细胞化学
  • 免疫纯化
生化/生理作用
动力蛋白是一种多聚体马达蛋白,它将与膜结合的囊泡、蛋白质和细胞器运输到微管的负端(逆向运输)。它在细胞质运动、染色体运动和高尔基体的组织中起着至关重要的作用。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechanically distinct microtubule arrays determine the length and force response of the meiotic spindle
Takagi J, et al.
Developmental Cell, 49(2), 267-278 (2019)
Co-silencing of human Bub3 and dynein highlights an antagonistic relationship in regulating kinetochore-microtubule attachments
Silva P, et al.
Febs Letters, 589(23), 3588-3594 (2015)
Marzia Pesaresi et al.
Biology of sex differences, 9(1), 6-6 (2018-01-21)
Disruption of axonal transport plays a pivotal role in diabetic neuropathy. A sex-dimorphism exists in the incidence and symptomatology of diabetic neuropathy; however, no studies so far have addressed sex differences in axonal motor proteins expression in early diabetes as
Firli R P Dewi et al.
Oncotarget, 9(17), 13337-13352 (2018-03-24)
Glycogen synthase kinase (GSK) 3β, which mediates fundamental cellular signaling pathways, has emerged as a potential therapeutic target for many types of cancer including colorectal cancer (CRC). During mitosis, GSK3β localizes in mitotic spindles and centrosomes, however its function is
Nucleoporin translocated promoter region (Tpr) associates with dynein complex, preventing chromosome lagging formation during mitosis
Nakano H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(14), 10841-10849 (2010)