描述
cationic
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
~99%
形狀
crystals
分子量
308.34 g/mol
雜質
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.002%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES 字串
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3