Merck
全部照片(3)
重要文件
D4022
Sigma-Aldrich
P1,P5-二(腺苷-5′)五磷酸 五钠盐
≥95% (HPLC), powder
同義詞:
A(5′)P5(5′)A, 二腺苷五磷酸 五钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H29N10O22P5 · 5 Na
CAS號碼:
分子量::
1026.28
Beilstein:
4949216
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160414
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.51
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
分子量
~_1.0 kDa
顏色
white to yellow-white
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C20H29N10O22P5.5Na/c21-15-9-17(25-3-23-15)29(5-27-9)19-13(33)11(31)7(47-19)1-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-2-8-12(32)14(34)20(48-8)30-6-28-10-16(22)24-4-26-18(10)30;;;;;/h3-8,11-14,19-20,31-34H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;;;;/q;5*+1/p-5/t7-,8-,11-,12-,13-,14-,19-,20-;;;;;/m1...../s1
InChI 密鑰
NNMFUJJMJIYTSP-CSMIRWGRSA-I
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
P1,P5-二(腺苷-5′) 五磷酸 (Ap5A) 是一种二腺苷聚磷酸,具有尾对尾二聚体结构。Ap5A 的合成过程分为两步,涉及从 ATP 和三磷酸腺苷 (P3) 形成5′-四磷酸腺苷 (P4A)。第二步,将 P4A 转化为 Ap5A。合成 Ap5A 需要的最佳 pH 值为 7.5 ~ 8.5,通过金属离子调节。
應用
P1,P5-二(腺苷-5′) 五磷酸五钠盐已用作
  • 一种腺苷酸激酶 (AK) 抑制剂:肉瘤成骨 (Saos-2) 细胞
  • ATP 合成过程中的线粒体裂解
  • 四甲基罗丹明甲酯 (TMRM) 基膜电位测定
  • 色素母细胞
生化/生理作用
多磷酸二磷酸盐储存在血小板、嗜铬细胞和神经细胞的分泌泡中。当它被释放到细胞外基质,会影响众多靶组织中的多种生物活动。在神经系统中,它通过影响各种嘌呤能受体发挥作用。它还激活 5′-核苷酸酶,并在体外抑制腺苷激酶活性。Ap5A 被血浆中的可溶性酶,以及许多细胞类型(包括内皮细胞和平滑肌细胞)的膜结合胞外酶代谢。
多磷酸二磷酸盐储存在血小板、嗜铬细胞和神经细胞的分泌泡中。当它被释放到细胞外基质,会影响众多靶组织中的多种生物活动。在神经系统中,它通过影响各种嘌呤能受体发挥作用。它还激活 5′-核苷酸酶,并在体外抑制腺苷激酶活性。Ap5A 被血浆中的可溶性酶,以及许多细胞类型(包括内皮细胞和平滑肌细胞)的膜结合胞外酶代谢。在心肌中,pM 至 nM 浓度的多磷酸二磷酸盐会显着增加兰尼碱受体(RyR2)通道的开放概率,并且由于缓慢地从受体上解离,而使得作用时间延长。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Polyphosphate as a donor of high-energy phosphate for the synthesis of ADP and ATP
Muller WEG, et al.
Journal of Cell Science, 130(16), 2747-2756 (2017)
Soluble adenylyl cyclase-mediated cAMP signaling and the putative role of PKA and EPAC in cerebral mitochondrial function
Jakobsen E, et al.
Journal of Neuroscience Research (2019)
Isolation of Tomato Fruit Chromoplasts and Determination of ATP Levels
Yaakov B
The Plant Journal (2013)
Facile and selective synthesis of diadenosine polyphosphates through catalysis by leucyl t-RNA synthetase coupled with ATP regeneration
Nakajima H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 53(3), 615-623 (1989)
Gourav Bhardwaj et al.
The Journal of clinical investigation, 131(18) (2021-08-04)
Decreased skeletal muscle strength and mitochondrial dysfunction are characteristic of diabetes. The actions of insulin and IGF-1 through the insulin receptor (IR) and IGF-1 receptor (IGF1R) maintain muscle mass via suppression of forkhead box O (FoxO) transcription factors, but whether