重要文件
D2944
Sigma-Aldrich
抗-D1 多巴胺受体抗体,大鼠单克隆抗体 大鼠抗
clone 1-1-F11 s.E6, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
抗 DRD1
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.25
生物源
rat
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1-1-F11 s.E6, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
物種活性
rat, monkey, human
濃度
~1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using D1 dopamine receptor transfected HEK-293T cells
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DRD1(1812)
rat ... Drd1a(24316)
一般說明
单克隆抗D1多巴胺受体(大鼠IgG2a同种型)来源于通过融合小鼠骨髓瘤细胞而杂交瘤1-1-F11 S.E6和使用含人D1多巴胺受体C-端97氨基酸重组融合蛋白免疫大鼠脾细胞。多巴胺受体属于7个跨膜结构域G蛋白偶联受体家族。多巴胺受体主要分布在纹状体、边缘系统、大脑皮层和下丘脑漏斗。D1类家族包括D1受体和D5受体。
免疫原
含有人多巴胺 D 1 受体 C 末端 97 氨基酸的重组融合蛋白。
應用
大鼠单克隆抗D1多巴胺受体抗体可用于:
  • 免疫组化
  • 免疫印迹
  • 免疫细胞化学
  • 邻位连接检测
  • 免疫共沉淀
  • 蛋白质印迹
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫荧光(1篇论文)
免疫组织化学(1篇论文)
生化/生理作用
D1 受体调节神经元生长和发育,介导一些行为反应,并调节多巴胺受体D2介导的事件。D1 受体在气道平滑肌(ASM)上表达,通过 cAMP 激活蛋白激酶 A 调节平滑肌张力。它是治疗性 ASM 松弛的潜在靶点。
標靶描述
D1 多巴胺受体编码多巴胺受体的 D1 亚型。D1 亚型是中枢神经系统中含量最丰富的多巴胺受体。这种 G 蛋白偶联受体刺激腺苷酸环化酶并激活环腺苷酸依赖性蛋白激酶。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
法律資訊
根据埃默里大学的独家许可证销售
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
E Cahill et al.
Molecular psychiatry, 19(12), 1295-1304 (2014-07-30)
Convergent dopamine and glutamate signalling onto the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway in medium spiny neurons (MSNs) of the striatum controls psychostimulant-initiated adaptive processes underlying long-lasting behavioural changes. We hypothesised that the physical proximity of dopamine D1 (D1R) and glutamate
Matthieu F Bastide et al.
Scientific reports, 7(1), 2348-2348 (2017-05-26)
A whole brain immediate early gene mapping highlighted the dorsolateral bed nucleus of the stria terminalis (dlBST) as a structure putatively involved in L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-Dopa)-induced dyskinesia (LID), the debilitating side-effects of chronic dopamine replacement therapy in Parkinson's disease (PD). dlBST
Impact of early consumption of high-fat diet on the mesolimbic dopaminergic system
Naneix F, et al.
eNeuro, 4(3) (2017)
Aliza T Ehrlich et al.
Molecular pharmacology, 84(3), 476-486 (2013-07-12)
The mechanism underlying the crosstalk between multiple G protein-coupled receptors remains poorly understood. We previously reported that prostaglandin E receptor EP1 facilitates dopamine D1 receptor signaling in striatal slices and promotes behavioral responses induced by D1 receptor agonists. Here, using
D1R/GluN1 complexes in the striatum integrate dopamine and glutamate signalling to control synaptic plasticity and cocaine-induced responses
Cahill E, et al.
Molecular Psychiatry, 19(12), 1295-1295 (2014)