product name
Cefotaxime sodium salt 钠盐, suitable for plant cell culture, BioReagent, powder or crystals
產品線
BioReagent
形狀
powder or crystals
技術
cell culture | plant: suitable
顏色
off-white to pale yellow
溶解度
H2O: 10% ( )
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
應用
agriculture
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
InChI 密鑰
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves