重要文件
C6805
Sigma-Aldrich
单克隆抗-胶原蛋白,VII 型 小鼠抗
clone LH7.2, ascites fluid
同義詞:
Anti-EBD1, Anti-EBDCT, Anti-EBR1, Anti-NDNC8
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LH7.2, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, goat, marmoset, monkey, guinea pig, sheep, pig, bovine
技術
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using human or other mammalian frozen sections
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL7A1(1294)
相關類別
一般說明
VII 型胶原蛋白 α1 链(COL7A1)主要在皮肤中表达,由角质形成细胞和成纤维细胞分泌。该基因位于人染色体3p21.31上。
胶原蛋白是一种纤维蛋白,存在于所有脊椎动物的细胞外骨架中。VII 型胶原蛋白是锚定原纤维的重要组成部分,VII 型胶原蛋白基因 (COL7A1) 突变会导致营养不良性大疱性表皮松解症。单克隆抗胶原 VII 型抗体可通过观察表皮基底膜的外观和完整性来区分侵袭性黑色素瘤和非侵袭性黑色素瘤。它还可用于免疫印迹法。小鼠抗 VII 型胶原蛋白抗体与位于胶原酶消化的 VII 型胶原蛋白 (150 kDa) 上的表位发生特异性反应。该产品还与绵羊、猪、牛、豚鼠、山羊和人的复层鳞状上皮的基底膜区域发生反应。
免疫原
新生儿人包皮表皮细胞的不溶部分
應用
单克隆抗VII型胶原抗体可用作病毒滴定中的一抗。它也可以用在点免疫印迹、免疫细胞化学和 ELISA 等不同的免疫化学分析中定位 VII 型胶原蛋白。
小鼠单克隆抗-VII 型胶原蛋白抗体可用于免疫金标记。
生化/生理作用
VII 型胶原蛋白 α1 链 (COL7A1)是皮肤、粘膜和角膜上皮间质锚定所必需的。它被认为是转化生长因子 β(TGF-β)/SMAD(母亲 DPP 同源物)信号通路的早期反应基因。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R Schucht et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 14(2), 285-292 (2006-05-16)
We developed a new strategy that provides well-defined high-titer producer cells for recombinant retroviruses in a minimum amount of time. The strategy involves the targeted integration of the retroviral vector into a chromosomal locus with favorable properties. For proof of
Molecular basis of dystrophic epidermolysis bullosa: mutations in the type VII collagen gene (COL7A1).
Jarvikallio A, Pulkkinen L
Human Mutation, 10(5), 338-347 (1997)
Type VII Collagen in the Human Accommodation System: Expression in Ciliary Body, Zonules, and Lens Capsule
Wullink B, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(2), 1075-1083 (2018)
SMAD3/4-dependent transcriptional activation of the human type VII collagen gene (COL7A1) promoter by transforming growth factor ?
Vindevoghel L, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95(25), 14769-14774 (1998)
R H Wetzels et al.
The American journal of pathology, 139(2), 451-459 (1991-08-01)
The distribution of basement membrane type VII collagen was detected immunohistochemically and compared in normal human organs and their neoplastic derivatives using monoclonal antibody LH7.2. In normal tissues, type VII collagen was found to be restricted to the basement membrane