Key Documents
B9392
Sigma-Aldrich
16β-Bromoandrosterone
同義詞:
5α-Androstan-16β-bromo−3α−ol−17−one
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H29BrO2
CAS號碼:
分子量::
369.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀
solid
藥物控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C(=O)[C@@H](Br)C[C@@]34[H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI 密鑰
CWVMWSZEMZOUPC-RWUIUEHLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3