重要文件
A3551
Sigma-Aldrich
Alsever 溶液
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
同義詞:
Blood cell stabilizer solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.75
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
成分
glucose: 20.5 g/L (Dextro)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
一般說明
阿氏液(Alsever′s solution)是等渗平衡盐溶液。通常用作抗凝剂和血液防腐剂,可在冰箱保存全血约10周。
應用
阿氏液(Alsever′s Solution)已用于:
  • 火鸡(Meleagris gallopavo)、尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)和大西洋鲑(Salmo salar)来源全血保存
  • 作为稀释剂,用于严重急性呼吸综合征冠状病毒2(SARS-CoV-2)肽-KODE技术修饰红细胞 (C19-kodecytes)
  • 对虾(凡纳滨对虾/Litopenaeus vannamei)血淋巴保存
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.