Merck
全部照片(3)
Key Documents
A3144
Sigma-Aldrich
偶氮甲碱-H 单钠盐 水合物
~95%
同義詞:
4-羟基-5-(2-羟基苯亚甲基氨基)-萘-2,7-二磺酸 单钠盐 水合物, 4-羟基-5-(水杨醛缩氨基)-2,7-萘二磺酸 单钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
445.40 (anhydrous basis)
Beilstein:
4100175
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
~95%
品質等級
形狀
powder
溶解度
1 M NaOH: 49.00-51.00 mg/mL, yellow to orange
λmax
340-344 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI 密鑰
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
偶氮甲醚用作显色剂。主要用于土壤样品中硼的测定。
應用
偶氮甲碱-H单钠盐水合物已被用于土壤和植物中硼的比色法测定。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jones JB
Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis (2001)
On-line generation and hydrolysis of methyl borate for the spectrophotometric determination of boron in soil and plants with azomethine-H.
Carrero P, et al.
Talanta, 68, 374-374 (2005)