重要文件
94159
Supelco
NTA - Atto 550
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (sum of isomers, HPCE)
同義詞:
Nα,Nα-bis(carboxymethyl)-L-lysine, Nickel(II) complex
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116100
NACRES:
NA.32
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥80% (sum of isomers, HPCE)
形狀
lumps
螢光
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
適合性
suitable for fluorescence
檢測方法
fluorometric
儲存溫度
−20°C
應用
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Smart-aggregation imaging for single molecule localization with SPAD cameras.
Gyongy, I.; et al.
arXiv (2016)
文章
Ni-NTA-Atto共轭物为 His 标记的融合蛋白提供特异性和高灵敏度的检测。