重要文件
69234
Sigma-Aldrich
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
CAS號碼:
分子量::
656.33 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
pH值
7.0-8.0
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)