化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
liquid
pH值
7.0-8.0
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2