Merck
全部照片(3)
重要文件
502-05A
Sigma-Aldrich
人源支气管上皮细胞:HBEpC,成人
同義詞:
HBEpC, HBEpC cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NA.81
生物源
human bronchi (normal surface epithelium)
品質等級
包裝
pkg of 500,000 cells
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
增長模式
Adherent
染色體組型
2n = 46
形態學
epithelial
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
asthma; autoimmune diseases; cardiovascular diseases
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
一般說明
特定批次的订单不能网上下单。请联系您当地的销售代表了解更多详情。
HBEpC提供了一个优秀的模型系统,可用于研究上皮功能和疾病的所有方面,特别是与气道病毒感染有关以及与肺损伤、机械和氧化应激、炎症、肺部疾病和吸烟相关的组织修复机制、信号转导变化和潜在治疗方法。
当在插入物上生长并提供液体/空气界面时,HBEpC可以分化为假纹上皮,并作为体外研究中更多生理性3D组织模型。
細胞系來源
Bronchi
應用
上皮功能、组织修复、细胞信号转导、肺损伤治疗、机械和氧化应激试验、细胞分化、三维组织模型、细胞因子和生长因子产生、凋亡、细胞粘附分子、细胞通透性、促炎信号转导、病毒融合机制、基因表达、库筛选、黏液蛋白分泌
成分
含10% FBS & 10% DMSO的细胞基础培养基
準備報告
  • 第 1 代,含 20%FBS & 10% DMSO的细胞基础培养基中>500,000个细胞
  • 可培养至少16次倍增
例行更新培養
请参阅HBEpC培养方案
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)