等級
for fluorescence
濃度
~1% in H2O
螢光
λex 480 nm; λem 620 nm in H2O
λex 518 nm; λem 605 nm (bound to DNA)
λex 530 nm; λem 600 nm in 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (upon binding to DNA)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
相關內容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation