重要文件
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-突厥酮
technical, ≥90% (GC)
同義詞:
( E )-1-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-2-丁烯-1-酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H20O
CAS號碼:
分子量::
192.30
Beilstein:
2046078
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
technical
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.498
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI 密鑰
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)