產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
有用的pH值範圍
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.070
λ: 280 nm Amax: 0.040
SMILES 字串
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
水污染物質分類(WGK)
WGK 3