文件
04963
Sigma-Aldrich
溶壁酶 来源于枯草芽孢杆菌
≥500 U/mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
liquid
viscous liquid
比活性
≥500 U/mL
溶解度
H2O: 1:10, clear, colorless to very faintly green
適合性
corresponds for SDS-PAGE
儲存溫度
−20°C
單位定義
在pH 7.5和40 °C的条件下,1U相当于在每分钟内可降低800 nm处0.001吸光值所需的酶量(酵母,货号51475作为底物)。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.