重要文件
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bacterial (Nitrospira spp.)
品質等級
比活性
≥10.0 U/g
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
相關類別
單位定義
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)