Merck
全部照片(3)
重要文件
398608
Sigma-Aldrich
聚磷酸
~105% H3PO4 basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Hn+2PnO3n+1
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
38070203
NACRES:
NA.21
化驗
~105% H3PO4 basis
品質等級
形狀
viscous liquid
bp
300 °C (lit.)
mp
16 °C
密度
1.9 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[P](=O)(O)(O)O.[p]21[o][p]([o][o]2)[o][o]1
InChI
1S/O5P2.H3O4P/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
FVYIVXLIMHNYTD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
多聚磷酸是一种具有吸湿性的澄清粘性液体。它是由磷酸与氧化磷反应合成的。它是一种中等强度的矿物酸,应用广泛。PPA 可通过处理钛 (Ti) 种植体用于骨再生。
應用
多聚磷酸可用于以下工艺:
  • 功能化介孔二氧化硅-聚合物纳米复合材料 (SBA/PS)。
  • 作为合成 3,4-二氢嘧啶-2-(1H)-酮的催化剂。
  • 在硅磷共掺碳 (SiPDC) 材料的合成中,作为脱水剂和磷源。
  • 在碳酸二甲酯 (DMC) 的合成过程中作为氨的催化剂和吸收剂。
  • 作为合成超支化聚苯并恶唑 (HBPBOs) 的溶剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of hyperbranched polybenzoxazoles and their molecular composites with epoxy resins.
Wu J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 132(18) (2015)
Mesoporous silica polymer nanocomposites encapsulated with polyphosphoric acid for the synthesis of ?-amino carbonyl compounds under environmental benign conditions.
Sachdev D, et al.
New. J. Chem., 39(4), 2633-2641 (2015)
Polyphosphoric Acid
Dodd JH.<BR/>
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Novel tannin-based Si, P co-doped carbon for supercapacitor applications.
Ramasahayam SK, et al.
Journal of Power Sources, 275, 835-844 (2015)
Polyphosphoric acid catalyst for the one-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones by grinding under solvent-free conditions.
Zhao Y, et al.
Indian J. Chem. B, 54(1), 139-141 (2015)